Learn More
2-(2-Naftil)-4-(5,6,7,8-tetrahidro-2-naftil)tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424216 2 g 2 g
15434216 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58405.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421261-80-4
Fórmula molecular C23H19NS
Peso molecular (g/mol) 341.472
Número MDL MFCD22682973
Clave InChI ISODJAPESPIWDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthalen-2-yl-4-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl-1,3-thiazole, 2-2-naphthyl-4-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl thiazole
PubChem CID 97030349
Nombre IUPAC 2-naftalen-2-il-4-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-1,3-tiazol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)C3=CSC(=N3)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Naphthyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.47
Porcentaje de pureza 97%