Learn More
2-(2-Naftoil)-1-(m-toluoil)hidracina, 98 %
Código de producto. 11365219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11365219 1 g 1 g
11375219 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18588.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83803-96-7
Fórmula molecular C19H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 304.349
Número MDL MFCD00021628
Clave InChI NOZDWMYGSUBAEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-naphthoyl-1-m-toluoyl hydrazine, 2'-3-methylbenzoyl-2-naphthohydrazide, n'-3-methylbenzoyl naphthalene-2-carbohydrazide, n'-3-methylbenzoyl-2-naphthohydrazide, n'-3-methylbenzoyl-2-naphthalenecarbohydrazide, 3-methyl-n'-naphthalene-2-carbonyl benzohydrazide, 1-3-methylbenzoyl-2-2-naphthoyl hydrazine, n-3-methylphenyl carbonylamino-2-naphthylcarboxamide, 2-naphthalenecarboxylic acid, n'-3-methylbenzoyl hydrazide, 2-naphthalenecarboxylicacid, 2-3-methylbenzoyl hydrazide
PubChem CID 96763
Nombre IUPAC N'-(3-Metilbenzoílo)naftaleno-2-carbohidracida
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NNC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Naphthoyl)-1-(m-toluoyl)hydrazine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.33
Porcentaje de pureza 98%