Learn More
Acetato de 2-(2-n-butoxietoxi)etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473077 250 mL 250 ml
11463077 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16065.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124-17-4 | C10H20O4 | 204.266 g/mol
2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate is widely used in high-grade paints for car, TV, freezer and plane. It is used as a solvent for enhancement of coating's characters in the coating industry. It is also used as a cleaning and furnishing care product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de 2-(2-n-butoxietoxi)etilo se utiliza ampliamente en pinturas de alto grado para coches, TV, congeladores y aviones. Se utiliza como disolvente para la mejora de los recubrimientos de caracteres en la industria del recubrimiento. También se utiliza como un producto de cuidado del mobiliario y de limpieza.
Solubilidad
Miscible con agua, acetona, éter etílico, etanol y la mayoría de los líquidos orgánicos.
Notas
Sensible a la luz y al calor. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-17-4
Fórmula molecular C10H20O4
Peso molecular (g/mol) 204.266
Número MDL MFCD00009458
Clave InChI VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-butoxyethoxy ethyl acetate, butoxyethoxyethyl acetate, diethylene glycol monobutyl ether acetate, butyl diglycol acetate, butyl carbitol acetate, ektasolve db acetate, 2-2-butoxyethoxy ethanol acetate, butyl diethylene glycol acetate, butylkarbitolacetat, diglycol monobutyl ether acetate
PubChem CID 31288
Nombre IUPAC Acetato de 2-(2-butoxietoxi)etilo
SMILES CCCCOCCOCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate
Punto de fusión -32°C
Densidad 0.977
Punto de ebullición 237°C to 241°C
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.426
Cantidad 250 mL
Beilstein 1771533
Información de solubilidad Miscible with water,acetone,ethyl ether,ethanol and most organic liquids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido