Learn More
[2-(2-Morfolinoetoxi)fenil]metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10547493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10547493 250 mg 250 miligramos
10442304 1 g 1 g
10372245 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10547493 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41913CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 540753-13-7
Fórmula molecular C13H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 236.315
Número MDL MFCD08060517
Clave InChI QHAMTJRGPZWTSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-morpholinoethoxy phenyl methylamine, 2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzylamine, 1-2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methylamine
PubChem CID 7537544
Nombre IUPAC [2-(2-morfolin-4-iletoxi)fenil]metanamina
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=CC=C2CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.31
Porcentaje de pureza 97%