Learn More
Ácido 2-(2-metilfenil)quinolina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Methylphenyl)quinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 174636-85-2 |
| Fórmula molecular | C17H13NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13NO2/c1-11-6-2-3-7-12(11)16-10-14(17(19)20)13-8-4-5-9-15(13)18-16/h2-10H,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | Cc1ccccc1c2cc(C(=O)O)c3ccccc3n2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-metilfenil)quinolin-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 263.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.0946 |