Learn More
2-(2-metilfenil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 101273-81-8 |
| Fórmula molecular | C16H13NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13NO2/c1-11-6-2-5-9-14(11)17-15(18)10-12-7-3-4-8-13(12)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1N2C(=O)Cc3ccccc3C2=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metilfenil)-4H-isoquinolina-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 251.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.0946 |