Learn More
2-(2-metilfenil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1,3-diona, TRC
Código de producto. 30343809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343809 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30343809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB401218100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
CAS 101273-81-8
Fórmula molecular C16H13NO2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13NO2/c1-11-6-2-5-9-14(11)17-15(18)10-12-7-3-4-8-13(12)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N2C(=O)Cc3ccccc3C2=O
Nombre IUPAC 2-(2-metilfenil)-4H-isoquinolina-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 251.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0946