Learn More
Trifluorometanosulfonato de 2-(2-metilnaftalen-1-il)fenilo, TRC
Código de producto. 30465638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465638 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30465638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29414825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methylnaphthalen-1-yl)phenyl Trifluoromethanesulfonate
CAS 2512213-96-4
Fórmula molecular C18H13F3O3S
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H13F3O3S/c1-12-10-11-13-6-2-3-7-14(13)17(12)15-8-4-5-9-16(15)24-25(22,23)18(19,20)21/h2-11H,1H3
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](OC(CCC(C)=O)=O)C[C@H](N2C(N=CN=C3NC(C4=CC=CC=C4)=O)=C3N=C2)O1
Nombre IUPAC Trifluorometanosulfonato de 2-(2-metilnaftalen-1-il)fenilo
Peso molecular (g/mol) 366.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.05