Learn More
Trifluorometanosulfonato de 2-(2-metilnaftalen-1-il)fenilo, TRC
Código de producto. 30464597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464597 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30464597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2941485MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methylnaphthalen-1-yl)phenyl Trifluoromethanesulfonate
CAS 2512213-96-4
Fórmula molecular C18H13F3O3S
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H13F3O3S/c1-12-10-11-13-6-2-3-7-14(13)17(12)15-8-4-5-9-16(15)24-25(22,23)18(19,20)21/h2-11H,1H3
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](OC(CCC(C)=O)=O)C[C@H](N2C(N=CN=C3NC(C4=CC=CC=C4)=O)=C3N=C2)O1
Nombre IUPAC Trifluorometanosulfonato de 2-(2-metilnaftalen-1-il)fenilo
Peso molecular (g/mol) 366.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.05
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.