Learn More
2,2'-[Metilendiimino]bis[9-[(2-hidroxietoxi)metil]-1,9-dihidro-6H-purin-6-ona], Mikromol™
Descripción
2,2'-[Metilendiimino]bis[9-[(2-hidroxietoxi)metil]-1,9-dihidro-6H-purin-6-ona]
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acyclovir N-Methylene Dimer |
| CAS | 1797131-64-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Acyclovir N-Methylene Dimer |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H22 N10 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,2'-[Methylenediimino]bis[9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one], 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)-2-[[[9-(2-hydroxyethoxymethyl)-6-oxo-3H-purin-2-yl]amino]methylamino]-3H-purin-6-one, Aciclovir N-Methylene Dimer, 1282U89, GW 368620X, Aciclovir related, 535U76, acyclovir dimer (1282U89), Aciclovir Test Mix 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N10O6/c28-1-3-32-8-26-6-20-10-12(26)22-16(24-14(10)30)18-5-19-17-23-13-11(15(31)25-17)21-7-27(13)9-33-4-2-29/h6-7,28-29H,1-5,8-9H2,(H2,18,22,24,30)(H2,19,23,25,31) |
| SMILES | OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)NCNC3=Nc4c(ncn4COCCO)C(=O)N3 |
| Nombre IUPAC | 9-(2-hidroxietoximetil)-2- 9-(2-hidroxietoximetil)-6-oxo-1H-purin-2-il]amino]metilamino]-1H-purin-6-ona |
| Mostrar más |