Learn More
2,2'-metilendianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Methylenedianiline |
| CAS | 6582-52-1 |
| Fórmula molecular | C13 H14 N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Aniline, 2,2'-methylenedi- (7CI,8CI), 2,2'-Methylenebis[benzenamine], 2,2'-Bis(aminophenyl)methane, 2,2'-Diaminodiphenylmethane, 2,2'-Diphenylmethanediamine, 2,2'-Methylenebisaniline, 2,2'-Methylenedianiline, 2,2'-Methylenedibenzenamine, 2,2'-Methylenediphenylamine, 2-[(2-Aminophenyl)methyl]aniline, o,o'-Bis(aminophenyl)methane, o,o'-Diaminodiphenylmethane, o,o'-Methylenedianiline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2/c14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)15/h1-8H,9,14-15H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1Cc2ccccc2N |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-aminofenil)metil]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.1157 |