Learn More
2,2'-Metileno Bis[Ranitidina], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Methylenebis[N-[2-[([5-[(dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine] |
| CAS | 207592-21-0 |
| Fórmula molecular | C27 H44 N8 O6 S2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2,2'-Methylenebis[N-[2-[[[5-[(dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine], Ranitidine Hydrochloride Imp. I (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44N8O6S2/c1-28-26(30-11-13-42-18-22-9-7-20(40-22)16-32(3)4)24(34(36)37)15-25(35(38)39)27(29-2)31-12-14-43-19-23-10-8-21(41-23)17-33(5)6/h7-10,28-31H,11-19H2,1-6H3/b26-24+,27-25+ |
| SMILES | CN\C(=C(\C\C(=C(\NC)/NCCSCc1oc(CN(C)C)cc1)\[N+](=O)[O-])/[N+](=O)[O-])\NCCSCc2oc(CN(C)C)cc2 |
| Nombre IUPAC | (1E,4E)-1-N',5-N'-bis[2-[[5-[(dimetilamino)metil]furan-2-il]metilsulfanil]etil]-1-N,5-N-dimetil-2,4-dinitropenta-1,4-dieno-1,1,5,5-tetramina |
| Peso molecular (g/mol) | 640.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 640.2825 |