Learn More
2-(2-Methylbenzamido)acetic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16413449
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16413449 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16413449 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW015060
MedChemExpress 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid is a metabolite detected in urine.
2-(2-Methylbenzamido)acetic acid is a metabolite detected in urine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid
CAS 42013-20-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11NO3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (517.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=CC=CC=C1C)=O
Peso molecular (g/mol) 193.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism