Learn More
2-(2-Metil-5-nitrofenilamino)-4-(3-piridil)pirimidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15479166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479166 25 g 25 g
15459166 1 g 1 g
15469166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15479166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64814.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 152460-09-8
Fórmula molecular C16H13N5O2
Peso molecular (g/mol) 307.313
Número MDL MFCD02179269
Clave InChI OJITWRFPRCHSMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-pyridin-3-yl pyrimidin-2-amine, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridyl-2-pyrimidine-amine, chembl20426, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridyl-2-pyrimidineamine, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amine, 2-methyl-4-nitro-phenyl-4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-yl-amine, 2-methyl-5-nitro-n-4-pyridin-3-yl pyrimidin-2-yl benzenamine, 2-pyrimidinamine, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridinyl, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-pyridin-3-yl pyrimid, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridyl-2-pyrimidinamine
PubChem CID 10686149
Nombre IUPAC N-(2-metil-5-nitrofenol)-4-piridin-3-ilpirimidin-2-amina
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])NC2=NC=CC(=N2)C3=CN=CC=C3
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-5-nitrophenylamino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
Punto de fusión 188°C to 193°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Beilstein 7544032
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido