Learn More
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol, 97%, Maybridge
Código de producto. 10795993
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 10 g
Código de producto.
10795993 Frasco de vidrio ámbar; 10 g
1 options
Código de producto. 10795993 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09707EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol
CAS 443-48-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H9N3O3
Cantidad 10 g
Sinónimo metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
Clave InChI VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-(2-Metil-5-nitroimidazol-1-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 171.156
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.16
Porcentaje de pureza 97%