Learn More
Ácido 2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazol-1-il)acético, Mikromol™
Description
Ácido 2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazol-1-il)acético
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 1010-93-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H7 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Metronidazole Imp. G (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-acetic acid, 1-De(2-hydroxyethyl)metronidazole-1-acetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ylacetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazoleacetic acid, Metronidazole Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)acético |
| Show More |