Learn More
Benzoato de 2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazol-1-il)etilo, Mikromol™
Código de producto. 30050044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050044 25 mg 25 miligramos
30050863 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050044 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0278.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Benzoato de 2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazol-1-il)etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
CAS 87009-72-1
Nombres de analitos o componentes 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H13 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O4/c1-10-14-12(16(18)19)9-15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
SMILES Cc1nc(cn1CCOC(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Benzoato de 2-(2-metil-4-nitroimidazol-1-il)etilo
Peso molecular (g/mol) 275.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0906 g/mol