Learn More
2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazol-1-il)etanol, Mikromol™
Descripción
2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazol-1-il)etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| CAS | 705-19-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H9 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. E (EP), 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 2-Methyl-4-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-4-nitroimidazole, Isometronidazole, Izoklion, Mizonidazole, RP 8979, SC-16427, Metronidazole Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-6(9(11)12)4-8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(cn1CCO)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metil-4-nitroimidazol-1-il)etanol |
| Mostrar más |