Learn More
2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazol-1-il)etanol, LoGiCal
Código de producto. 30463812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463812 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463812 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0012.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
CAS 705-19-1
Nombres de analitos o componentes 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H9 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. E (EP), 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 2-Methyl-4-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-4-nitroimidazole, Isometronidazole, Izoklion, Mizonidazole, RP 8979, SC-16427, Metronidazole Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-6(9(11)12)4-8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1nc(cn1CCO)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-(2-metil-4-nitroimidazol-1-il)etanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 171.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0644 g/mol