Learn More
Ácido 2-(2-metil-3-nitrofenil)acético, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-(2-metil-3-nitrofenil)acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid |
| CAS | 23876-15-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid, 2-(2-methyl-3-nitro-phenyl)acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1c(CC(=O)O)cccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-metil-3-nitrofenil)acético |
| Mostrar más |