Learn More
2-(2-Metil-1H-imidazol-1-il)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10707295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10707295 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10748635 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10707295 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61216DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 892502-27-1
Fórmula molecular C11H9N3
Peso molecular (g/mol) 183.214
Número MDL MFCD09065013
Clave InChI NCQQCFZREDABTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-2-methylimidazol-1-yl benzonitrile, 2-2-methylimidazolyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
PubChem CID 24229637
Nombre IUPAC 2-(2-metilimidazol-1-il)benzonitrilo
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC=CC=C2C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%