Learn More
Ácido 2-(2-metil-1H-imidazol-1-il) benzoico, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10738055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10738055 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10255884 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10738055 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61201CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 159589-71-6
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.21
Número MDL MFCD09065012
Clave InChI PDOVVVXGESUKQF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229636
Nombre IUPAC ácido 2-(2-metilimidazol-1-il)benzoico
SMILES CC1=NC=CN1C1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid, 2-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid, 2-2-methylimidazolyl benzoic acid, 2-2-methyl-1h-imidazole-1-yl benzoic acid, benzoic acid,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzoic acid, 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico