Learn More
2-(2-Metil-1,3-tiazol-4-il)etilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10122844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122844 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10671934 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10737485 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10122844 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54613CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 165115-15-1
Fórmula molecular C6H10N2S
Peso molecular (g/mol) 142.22
Número MDL MFCD03011601
Clave InChI GLEZGSKBHYTSAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethylamine, 4-thiazoleethanamine, 2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-amine, 4-thiazoleethanamine,2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanamine
PubChem CID 7536518
Nombre IUPAC 2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)etanamina
SMILES CC1=NC(CCN)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.23
Porcentaje de pureza 97%