Learn More
Ácido 2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10411884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10411884 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10182934 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10411884 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68401CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 65032-66-8
Fórmula molecular C11H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 219.258
Número MDL MFCD09879980
Clave InChI BNRSCIXYHUTATP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,2-2-methyl-4-thiazolyl, 2-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, 2-2-methyl-thiazol-4-yl-benzoic acid, 4-2-carboxyphenyl-2-methyl-1,3-thiazole
PubChem CID 12384552
Nombre IUPAC ácido 2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)benzoico
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.26
Porcentaje de pureza 97%