Learn More
2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10576704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10576704 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10285794 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10576704 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68414DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 305811-38-5
Fórmula molecular C10H10N2S
Peso molecular (g/mol) 190.264
Número MDL MFCD09965287
Clave InChI AJFBHXXQTQAILP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-4-thiazolyl aniline, 2-2-methylthiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenylamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl amine
PubChem CID 22493281
Nombre IUPAC 2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)anilina
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)aniline
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.27
Porcentaje de pureza 95%