Learn More
2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)aniline |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.27 |
| Porcentaje de pureza | 95% |