Learn More
2-(2-metoxifenil)-4,4-dimetil-4,5-dihidrooxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole |
| CAS | 57598-33-1 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4,5-Dihydro-2-(2-methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-oxazole, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyloxazoline, 4,4-Dimethyl-2-(2-methoxyphenyl)oxazoline, NSC 333420 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO2/c1-12(2)8-15-11(13-12)9-6-4-5-7-10(9)14-3/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metoxifenil)-4,4-dimetil-5H-oxazol |
| Peso molecular (g/mol) | 205.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.1103 |