Learn More
2-(2-Metoxifenil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1,3-diona, TRC
Código de producto. 30474183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474183 500 mg 500 miligramos
30467334 100 mg 100 miligramos
30472258 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM227233500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106128-44-3
Fórmula molecular C16H13NO3
Peso molecular (g/mol) 267.27
Nombre IUPAC 2-(2-metoxifenil)-4H-isoquinolina-1,3-diona
SMILES COc1ccccc1N2C(=O)Cc3ccccc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13NO3/c1-20-14-9-5-4-8-13(14)17-15(18)10-11-6-2-3-7-12(11)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0895