Learn More
2-(2-metoxifenoxi)propano-1,3-diol (isómero B), Mikromol™
Código de producto. 30049539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049539 25 mg 25 miligramos
30049251 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049539 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0354.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(2-metoxifenoxi)propano-1,3-diol (isómero B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
CAS 14007-09-1
Nombres de analitos o componentes 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H14 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Guaifenesin Imp. B (EP), 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol, B-Isomer of Guaifenesin, Guaifenesin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-8(6-11)7-12/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
SMILES COc1ccccc1OC(CO)CO
Nombre IUPAC 2-(2-metoxifenoxi)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 198.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0892 g/mol