Learn More
2-(2-metoxifenoxi)etilamina, Mikromol™
Código de producto. 17943486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17943486 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17943486 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0291.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(2-metoxifenoxi)etilamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine
CAS 1836-62-0
Nombres de analitos o componentes 2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(o-Methoxyphenoxy)ethylamine, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine, Guaiacoxyethylamine, Carvedilol Related Compound E
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
SMILES COc1ccccc1OCCN
Nombre IUPAC 2-(2-metoxifenoxi)etanamina
Peso molecular (g/mol) 167.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0946 g/mol