Learn More
2-(2-Metoxifenoxi)etilamina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30012087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012087 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30012087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2656501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
CAS 64464-07-9
Fórmula molecular C9 H13 N O2 . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccccc1OCCN
Nombre IUPAC 2-(2-metoxifenoxi)etanolamina; Cloruro
Peso molecular (g/mol) 203.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0713