Learn More
Clorhidrato de 2-(2-metoxifenoxi)etilamina, Mikromol™
Código de producto. 30050975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050975 25 mg 25 miligramos
30049414 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050975 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0291.110025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-(2-metoxifenoxi)etilamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
CAS 64464-07-9
Nombres de analitos o componentes 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H13 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride, Carvedilol Related Compound E as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccccc1OCCN
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-(2-metoxifenoxi)etanamina
Peso molecular (g/mol) 203.67
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203,0713 g/mol