Learn More
2-(2-Metoxifenoxi)etilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449380 1 g 1 g
11439380 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449380 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50251.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2-(2-metoxifenoxi)etilamina se utiliza para su reacción con 4-(2,3-epoxipropoxi)carbazol para la preparación de Carvedilol (I).
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1836-62-0
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.208
Número MDL MFCD00235185
Clave InChI CKJRKLKVCHMWLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methoxyphenoxy ethylamine, 2-2-methoxyphenoxy ethanamine, 1-2-aminoethoxy-2-methoxybenzene, 2-2-methoxyphenoxy ethyl amine, 2-2-methoxy-phenoxy-ethylamine, ethanamine, 2-2-methoxyphenoxy, unii-20s0vx4qt9, 2-2'-methoxy phenoxyethylamine, 2-2-methoxyphenoxy ethan-1-amine
PubChem CID 1713005
Nombre IUPAC 2-(2-metoxifenoxi)etanamina
SMILES COC1=CC=CC=C1OCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Densidad 1.11
Punto de ebullición 98°C (0.4 mmHg)
Olor Amine-like
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 97%