Learn More
2-(2-Metoxifenoxi)acetaldehído, TRC
Código de producto. 30471278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471278 10 mg 10 miligramos
30469217 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30471278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26542010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18167-91-4
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Sinónimo (o-Methoxyphenoxy)acetaldehyde, Guaiacoxyacetaldehyde, O-(2-Oxoethyl)guaiacol
Nombre IUPAC 2-(2-metoxifenoxi)acetaldehído
SMILES COc1ccccc1OCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyphenoxy)acetaldehyde
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-6H,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063