Learn More
2-(2-Metsoxifenoxi)-1,3-propanediol, TRC
Código de producto. 30004165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004165 50 mg 50 miligramos
30007296 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27163050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14007-09-1
Fórmula molecular C10 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 198.22
Sinónimo 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol, Guaifenesin Imp. B (EP), B-Isomer of Guaifenesin, Isoguaifenesin
Nombre IUPAC 2-(2-metaxifenoxi)propano-1,3-diol
SMILES COc1ccccc1OC(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-8(6-11)7-12/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0892
Porcentaje de pureza >95%