Learn More
2-(2-Metoxietil)fenol, TRC
Código de producto. 30481833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481833 250 mg 250 miligramos
30469060 100 mg 100 miligramos
30469964 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM262665250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330976-39-1
Fórmula molecular C9 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Sinónimo Phenol, 2-(2-methoxyethyl)-, 2-(2-Methoxyethyl)phenol
Nombre IUPAC 2-(2-metoxietil)fenol
SMILES COCCc1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyethyl)phenol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837