Learn More
Ácido 2-(2-metoxietoxi)fenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic Acid |
| CAS | 1122568-09-5 |
| Fórmula molecular | C9H13BO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | B-[2-(2-Methoxyethoxy)phenyl]boronic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13BO4/c1-13-6-7-14-9-5-3-2-4-8(9)10(11)12/h2-5,11-12H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | OB(O)C(C=CC=C1)=C1OCCOC |
| Nombre IUPAC | Ácido (2-(2-metoxietoxi)fenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.09 |