Learn More
2-(2-Metoxietoxi)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2,5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11984731 10 L Tambor de plástico 10 LT
10041590 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10051590 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11984731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149370100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    223.00€ / 10 litros
    Ahorro 21.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-77-3
Fórmula molecular C5H12O3
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00002871,MFCD00084416
Clave InChI SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
Nombre IUPAC 2-(2-metoxietoxi)etanol
SMILES COCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Punto de fusión -70.0°C
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 194.0°C
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Cantidad 10 L
Beilstein 01,IV,2392
Índice Merck 15,3136
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,glycerol,ether,acetone,and dmf
Viscosidad 3.9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido