Learn More
2-(2-Metoxietoxi)etanola, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine |
| CAS | 31576-51-9 |
| Fórmula molecular | C5H13NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Methoxyethoxy)ethylamine, Di(ethylene Glycol) Methyl Ether Amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | COCCOCCN |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metaxietoxi)etanolamina |
| Peso molecular (g/mol) | 119.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0946 |