Learn More
Ácido 2-(2-metoxietoxi)acético (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Methoxyethoxy)acetic Acid |
| CAS | 16024-56-9 |
| Fórmula molecular | C5H10O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (2-Methoxyethoxy)acetic Acid, 3,6-Dioxaheptanoic Acid, NSC 127858 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | COCCOCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-metoxietoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 134.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0579 |