Learn More
Ácido 2-[(2-metoxiacetil)(2-metoxi-1-metil-2-oxoetil)amino]-3-metilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metalaxyl Metabolite CGA 108905 |
| CAS | 96258-91-2 |
| Fórmula molecular | C15 H19 N O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[(2-Methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methylbenzoic Acid, Metalaxyl Metabolite CGA 108905','2-[(2-Methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methylbenzoic acid (ACI), Benzoic acid','2-[(methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid','2-[(methoxyacetyl)(2-methoxy-1-meth |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO6/c1-9-6-5-7-11(14(18)19)13(9)16(12(17)8-21-3)10(2)15(20)22-4/h5-7,10H,8H2,1-4H3,(H,18,19) |
| SMILES | COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2-metoxiacetil)-(1-metoxi-1-oxopropan-2-il)amino]-3-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 309.315 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.121 |