Learn More
Ácido acético 2-[(2-Metoxi-2-oxoetil)sulfanil]acético, TRC
Código de producto. 30464416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464416 50 mg 50 miligramos
30482422 100 mg 100 miligramos
30483742 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM48611050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91114-48-6
Fórmula molecular C5H8O4S
Peso molecular (g/mol) 164.18
Nombre IUPAC Ácido sulfanilacético 2-(2-metaxi-2-oxeetil)
SMILES COC(=O)CSCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]acetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O4S/c1-9-5(8)3-10-2-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0143