Learn More
2,2'-Isopropilidenebis[(4S)-4-terc-butilo-2-oxazolina], 99 %, 98 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10654175 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10654175 1 g Glass bottle 1 g
10386544 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654175 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427520010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 131833-93-7 | C17H30N2O2 | 294.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131833-93-7
Fórmula molecular C17H30N2O2
Peso molecular (g/mol) 294.44
Número MDL MFCD00192243
Clave InChI DPMGLJUMNRDNMX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4s,4's-2,2'-propane-2,2-diyl bis 4-tert-butyl-4,5-dihydrooxazole, s,s---2,2'-isopropylidenebis 4-tert-butyl-2-oxazoline, t-bu-box, s,s, 2,2'-isopropylidenebis 4s-4-tert-butyl-2-oxazoline, s,s---2,2-bis 4-tert-butyl-2-oxazolin-2-yl propane, s,s---2,2-dimethylmethylene bis 4-tert-butyl-2-oxazoline, 4s-4-tert-butyl-2-2-4s-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl propan-2-yl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4-tert-butyl-2-1-4-tert-butyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl-1-methylethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, s,s-t-bu-box
PubChem CID 688208
Nombre IUPAC (4S)-4-terc-butil-2-[2-[(4S)-4-terc-butil-4,5-dihidro-1,3-oxazol-2-il]propan-2-il]-4,5-dihidro-1,3-oxazol
SMILES CC(C)(C)C1COC(=N1)C(C)(C)C1=NC(CO1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 84°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 97.5% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 1297
Rotación específica -118° to -122° (20°C, 589nm) (c=5, in CHCL3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.44
Porcentaje de pureza 99%,98% e.e
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.