Learn More
(+)-2,2'-Isopropilidenebis[(4R)-4-fenil-2-oxazolina], Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11976831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11976831 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11976831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428050010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-2,2′-Isopropylidenebis[(4R)-4-phenyl-2-oxazoline]
Envase Frasco de vidrio
CAS 150529-93-4
Fórmula molecular C21H22N2O2
Número MDL MFCD00192244
Punto de fusión 56.0°C to 58.0°C
Índice Merck 15, 1297
Clave InChI JTNVCJCSECAMLD-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C1=NC(CO1)C1=CC=CC=C1)C1=NC(CO1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (4R)-4-fenil-2-[2-[(4R)-4-fenil-4,5-dihidro-1,3-oxazol-2-il]propan-2-il]-4,5-dihidro-1,3-oxazol
Peso molecular (g/mol) 334.42
PubChem CID 676390
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.42
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-2,2'-Isopropylidenebis[(4R)-4-phenyl-2-oxazoline]
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.