Learn More
2-(2-Iodofenil-d4)-N,N-dimetilacetamida, TRC
Código de producto. 30408040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408040 100 mg 100 miligramos
30400647 10 mg 10 miligramos
30394998 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30408040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI717537100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217360-63-8
Fórmula molecular C10H8D4INO
Peso molecular (g/mol) 293.14
Sinónimo 6-Iodo-N,N-dimethyl-benzene-2,3,4,5-d4-acetamide
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-(2,3,4,5-tetradeuterio-6-iodofenil)acetamida
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(=O)N(C)C)c(I)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Iodophenyl-d4)-N,N-dimethylacetamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12INO/c1-12(2)10(13)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6H,7H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.0215