Learn More
Ácido 2-(2-yodofenil-d4)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Iodophenyl-d4)acetic Acid |
| CAS | 1217360-62-7 |
| Fórmula molecular | C8H3D4IO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (o-Iodophenyl-d4)acetic Acid, (2-Iodophenyl-d4)acetic Acid, 2-Iodobenzene-d4-acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(=O)O)c(I)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,3,4,5-tetradeuterio-6-yodofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 266.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.9742 |