Learn More
2,2'-iminodietanol (dietanolamina), Mikromol™
Código de producto. 17961526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961526 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17961526 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1204.020100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,2'-iminodietanol (dietanolamina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethanolamine
CAS 111-42-2
Nombres de analitos o componentes Diethanolamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,2'-Iminobisethanol, Ethanol, 2,2'-iminodi- (8CI), 2,2'-Azanediyldiethanol, 2,2'-Dihydroxydiethylamine, 2,2'-Iminobis[ethanol], 2,2'-Iminodi-1-ethanol, 2,2'-Iminodiethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine, Bis(hydroxyethyl)amine, DEA, DEA 80, DEAO-LF, DEOA LF, Dabco DEOA-LF, Di(2-hydroxyethyl)amine, Di(β-hydroxyethyl)amine, Diethanolamine, Diethanolamine 80, Diolamine, Iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethanolamine, NSC 4959, Niax DEOA-LF, Tegoamin DEOA 85
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
SMILES OCCNCCO
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietilamino)etanol
Peso molecular (g/mol) 105.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 105,079 g/mol