Learn More
Ácido 2,2'-iminodiacético (ácido iminodiacético), Mikromol™
Descripción
Ácido 2,2'-iminodiacético (ácido iminodiacético)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iminodiacetic acid |
| CAS | 142-73-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Iminodiacetic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Glycine Imp. A (EP), N-(carboxymethyl)-Glycine, Acetic acid, iminodi- (6CI,8CI), ((Carboxymethyl)amino)acetic acid, Acetic acid, 2,2'-iminobis-, Aminodiacetic acid, Diglycin, Diglycine, Diglycocoll, IDA, IDA (chelating agent), IMDA, Iminobis(acetic acid), Iminodiacetic acid, Iminodiethanoic acid, N-(Carboxymethyl)glycine, NSC 18467, alpha-Iminodiacetic acid, Glycine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CNCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(carboximetilamino)acético |
| Mostrar más |