Learn More
2,2'-Iminobis(N-(2,6-Dimetilfenil)aceetiamida, TRC
Product Code. 30004301
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30004301 10 mg 10 miligramos
30010439 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30004301 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI40010010MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 745798-07-6
Fórmula molecular C20H25N3O2
Peso molecular (g/mol) 339.43
Sinónimo 2,2'-Iminobis(N-(2,6-Dimethylphenyl)acetiamide
Nombre IUPAC 2-[[2-(2,6-dimetilanilino)-2-oxoxil]amino]-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
SMILES O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)CNCC(NC2=C(C)C=CC=C2C)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material USP Lidocaine Impurity E
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3O2/c1-13-7-5-8-14(2)19(13)22-17(24)11-21-12-18(25)23-20-15(3)9-6-10-16(20)4/h5-10,21H,11-12H2,1-4H3,(H,22,24)(H,23,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1947
Porcentaje de pureza >95%