Learn More
2,2'-iminobis[N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetamida], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Iminobis[N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide] |
| CAS | 191085-33-3 |
| Fórmula molecular | C30 H21 Cl2 N5 O8 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | N-[2-(2-Chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-2-[[[[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]carbamoyl]methyl]amino]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H21Cl2N5O8/c31-23-7-3-1-5-19(23)29(40)21-13-17(36(42)43)9-11-25(21)34-27(38)15-33-16-28(39)35-26-12-10-18(37(44)45)14-22(26)30(41)20-6-2-4-8-24(20)32/h1-14,33H,15-16H2,(H,34,38)(H,35,39) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CNCC(=O)Nc2ccc(cc2C(=O)c3ccccc3Cl)[N+](=O)[O-])c(c1)C(=O)c4ccccc4Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[[2-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitroanilino]-2-oxoetil]amino]-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 650.422 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 649.077 |